Learn More
Thermo Scientific™ Réactif d’acylation MBTFA
Code produit 11757057 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ampoules de 1 ml
25 ml
5 g
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11757057 10 ampoules de 1 ml 10 pièces
11557690 5 g 1 pièce
11577861 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11757057 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS49700
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Réalisez la trifluoroacylation des amines primaires et secondaires, des groupes hydroxyle et thiol et des hydrates de carbone grâce au réactif d’acylation Thermo Scientific™ MBTFA.
Réalisez la trifluoroacylation des amines primaires et secondaires, des groupes hydroxyle et thiol et des hydrates de carbone grâce au réactif d’acylation Thermo Scientific™ MBTFA. Le sous-produit principal N-méthyltrifluoroacétamine est stable, volatil et ne présente aucun problème lors d’une GC ultérieure. Le MBTFA produit des dérivés très volatiles des hydrates de carbone et il peut être utilisé pour acyler les amines de manière sélective en présence de groupes hydroxyle et carboxyle qui ont été protégés par la silylation.
  • Réagit dans des conditions non acides
  • Le sous-produit principal N-méthyltrifluoroacétamide, issu de la réaction de dérivatisation, est stable, volatil et ne présente aucun problème lors d’une GC ultérieure
  • Produit des dérivés très volatiles des hydrates de carbone
  • Peut être utilisé pour acyler les amines de manière sélective en présence de groupes hydroxyle et carboxyle qui ont été protégés par la silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Risques Corrosif, inflammable
Concentration standard 98 à 100%
Stockage -20°C
Composants standard N-méthyl-bis(trifluoroacétamide)
Quantité 10 ampoules de 1 ml