Learn More
Zeiss™ Contrôleur MC 1000
Description
Contrôleur MC 1000 pour VisiLED (D)
- Avec 3 boutons rotatifs pour l’atténuation, la segmentation (4 modes) et la rotation
- Pour le contrôle d’un éclairage VisiLED
- 100/240 V
- , 50
Spécification
Spécification
| Type | Contrôleur MC 1000 |
| À utiliser avec (équipement) | VisiLED Illuminator |
| Quantité | 1 de chaque |