Learn More
MCB-613, MedChemExpress
Description
MCB-613 is a potent Steroid receptor coactivator SRC small molecule ‘stimulator’ (SMS), super-stimulates SRCs’ transcriptional activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MCB-613 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1162656-22-5 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H20N2O |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (164.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1/C(CC(CC)C/C1=C\C2=CC=CN=C2)=C/C3=CC=CN=C3 |
| Afficher plus |