Learn More
MP Biomedicals™ Milieu McCoy 5A, Iwakata et Grace Modification avec L-glutamine
Code produit 17378593 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17378593 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17378593 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091255354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.16€
    36.75€ / 500mL
    Économisez 3.41€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Idéal pour les leucocytes, les tissus de biopsie, un large éventail de types de cellules normales et transformées chez l’humain et le rat, ainsi que pour les lignées cellulaires primaires et continues exigeantes
Les milieux McCoy ont été initialement formulés pour la croissance et la promotion des lymphocytes humains. La modification 5A a été apportée par Hsu et Kellogg sous forme de reformulation de McCoy. Elle a ensuite été modifiée par Iwakata et Grace avec des niveaux accrus d’i-inositol et de glucose. Cette modification finale a produit un milieu identique au RPMI 1629. Les milieux McCoy 5A prennent en charge la prolifération indéfinie des cellules de carcinomes Walker 256.
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Stérilité Stérile
Sans additif Sans glutamine
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 mL
pH 6,6 à 7,2
Contenu et stockage Conserver à 4°C. Conserver à l’abri de la lumière.
Description Milieu McCoy 5A