Learn More
Gibco™ McCoy's 5A Medium (Park and Terasaki modification)
Code produit 11574526 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 pièce
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11574526 1 pièce 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11574526 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 80014020
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le McCoy 5A (modifié) est un milieu à usage général, qui stimule la propagation de nombreux types de cellules primaires, de lignées cellulaires établies et d’explants issus des tissus de biopsie.
Le milieu de culture 5A de McCoy (modifié) est un milieu à usage universel, qui stimule la propagation de nombreux types de cellules primaires, de lignées cellulaires établies et d’explants issus des tissus de biopsie. Ce milieu permet la croissance de cellules primaires de mammifères dérivées de la moelle osseuse normale, de la peau, de la rate, des reins, des poumons, d’embryons de rats et d’autres tissus.
Ce milieu 5A de McCoy’ (modifié) est fourni comme suit :
Avec : Haute teneur en glucose, L-glutamine, peptone Bacto, rouge de phénol
Sans : Pyruvate de sodium
La formulation complète est disponible.
Dr. Thomas McCoy a initialement formulé le milieu 5A de McCoy’s comme une modification du milieu basal 5A. Contrairement aux autres milieux, le milieu 5A de McCoy contient l’agent réducteur glutathion, de la bacto-peptone et un niveau élevé de glucose. Park et Terasaki ont modifié le milieu de McCoy avec des niveaux modifiés de glycine, d’acide L-glutamique, de L-hydroxyproline, de L-proline, de L-sérine, de L-thréonine, de L-tryptophane et de L-valine, ainsi qu’en ajoutant des antibiotiques et HEPES.
Utilisation du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Le milieu 5A de McCoy Gibco™ (modification de Park et Terasaki) nécessite une supplémentation en sérum, généralement avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu 5A de McCoy Gibco™ (modification de Park et Terasaki) utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l). Il nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 5A de McCoy
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, HEPES, Rouge de phénol
Sans additif Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Quantité 1 pièce
Contenu et stockage Conditions de stockage :2°C à 8°C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication