Learn More
Gibco™ Milieu McCoy 5A (modifié)
Code produit 11530646 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11530646 500 ml 500mL
11540646 10 x 500 ml 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11530646 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 26600023
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu de culture McCoy’s 5A (modifié)
Le milieu de culture McCoy’s 5A (modifié) est un milieu à usage universel, qui stimule la propagation de nombreux types de cellules primaires, de lignées cellulaires établies et d’explants issus des tissus de biopsie. Ce milieu de culture favorise la croissance des cellules primaires de mammifères dérivées d’une moelle osseuse normale, de la peau, de la rate, du rein, du poumon, des embryons de rats et autres tissus.
Docteur Thomas McCoy a initialement formulé le milieu 5A de McCoy comme modification du milieu de base 5A. Contrairement à d’autres milieux, le McCoy’s 5A contient l’agent réducteur glutathion, le bacto-peptone et un niveau élevé de glucose. Ce produit comprend également l’ajout, par le Dr. Hsu, de sels de Hanks pour une utilisation à l’extérieur d’un incubateur à CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ McCoy’s 5A est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ 5A de McCoy. Un produit fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le modèle McCoy’s 5A (modifié) de Gibco™ nécessite un ajout de sérum, généralement avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu McCoy’s 5A (modifié) de Gibco™ utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu McCoy 5A (modifié)
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Bacto-peptone
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 6,9 à 7,1
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu 5A (modifié) de McCoy, 500 ml, concentration 1 X, forme liquide, avec teneur élevée en glucose, L-glutamine, Bacto-peptone, rouge de phénol, pH de 6,9 à 7,1, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 280 à 320 mOsm/kg, utilisé pour la culture