Description
Le milieu de culture McCoy’s 5A (modifié) est un milieu à usage universel, qui stimule la propagation de nombreux types de cellules primaires, de lignées cellulaires établies et d’explants issus des tissus de biopsie. Ce milieu de culture favorise la croissance des cellules primaires de mammifères dérivées d’une moelle osseuse normale, de la peau, de la rate, du rein, du poumon, des embryons de rats et autres tissus.
Docteur Thomas McCoy a initialement formulé le milieu 5A de McCoy comme modification du milieu de base 5A. Contrairement à d’autres milieux, le McCoy’s 5A contient l’agent réducteur glutathion, le bacto-peptone et un niveau élevé de glucose. Ce produit comprend également l’ajout, par le Dr. Hsu, de sels de Hanks pour une utilisation à l’extérieur d’un incubateur à CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ McCoy’s 5A est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ 5A de McCoy. Un produit fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le modèle McCoy’s 5A (modifié) de Gibco™ nécessite un ajout de sérum, généralement avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu McCoy’s 5A (modifié) de Gibco™ utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Docteur Thomas McCoy a initialement formulé le milieu 5A de McCoy comme modification du milieu de base 5A. Contrairement à d’autres milieux, le McCoy’s 5A contient l’agent réducteur glutathion, le bacto-peptone et un niveau élevé de glucose. Ce produit comprend également l’ajout, par le Dr. Hsu, de sels de Hanks pour une utilisation à l’extérieur d’un incubateur à CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ McCoy’s 5A est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ 5A de McCoy. Un produit fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le modèle McCoy’s 5A (modifié) de Gibco™ nécessite un ajout de sérum, généralement avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu McCoy’s 5A (modifié) de Gibco™ utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu McCoy 5A (modifié) |
| Avec additifs | Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Bacto-peptone |
| Sans additif | Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 10 x 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 6,9 à 7,1 |
| État réglementaire | Pour diagnostic in vitro |
| Afficher plus |