Learn More
Gibco™ Milieu 5A de McCoy (modifié), supplément GlutaMAX™
Code produit 11504476 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504476 10 x 500 mL 10 PCS
11594466 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11504476 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 36600088
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Le McCoy 5A (modifié) est un milieu à usage général, qui stimule la propagation de nombreux types de cellules primaires, de lignées cellulaires établies et d’explants issus des tissus de biopsie.
Le milieu de culture 5A de McCoy (modifié) est un milieu à usage universel, qui stimule la propagation de nombreux types de cellules primaires, de lignées cellulaires établies et d’explants issus des tissus de biopsie. Ce milieu de culture favorise la croissance des cellules primaires de mammifères dérivées d’une moelle osseuse normale, de la peau, de la rate, du rein, du poumon, des embryons de rats et autres tissus.
Ce milieu McCoy 5A est modifié comme suit :
Avec : glycémie élevée, GlutaMAX™ Bacto-peptone, rouge de phénol
Sans : pyruvate de sodium
La formulation complète est disponible.
Le Dr Thomas McCoy a initialement formulé le milieu McCoy's 5A comme une modification du milieu basal 5A. Contrairement à d'autres milieux, le milieu McCoy's 5A contient du glutathion (agent réducteur), de la bactopeptone et une forte concentration de glucose. Ce produit inclut également l'ajout par le Dr Hsu des sels de Hanks pour permettre son utilisation en dehors d'un incubateur à CO2 .
Gibco™ Le McCoy's 5A (modifié) nécessite une supplémentation en sérum, généralement avec 10 % de sérum de veau fœtal (FBS). Gibco™ Le McCoy's 5A (modifié) utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g / L) et nécessite donc un environnement de 5 –à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu McCoy 5A (modifié)
Avec additifs Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Bacto-peptone, Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Quantité 10 x 500 mL
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 6,9 à 7,1
Description Milieu 5A (modifié) de McCoy, 10 x 500 ml, liquide, indicateur rouge de phénol, avec haute teneur en glucose, GlutaMAX™, Bacto-Peptone, rouge de phénol, pour culture de cellules de mammifères