Learn More
Gibco™ Milieu McCoy (modifié) 5A, HEPES
Code produit 10674413 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10674413 500 ml 500mL
11560596 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10674413 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 22330021
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Milieu McCoy (modifié) 5A, HEPES
Le milieu de culture McCoy’s 5A (modifié) est un milieu à usage universel, qui stimule la propagation de nombreux types de cellules primaires, de lignées cellulaires établies et d’explants issus des tissus de biopsie. Ce milieu de culture favorise la croissance des cellules primaires de mammifères dérivées d’une moelle osseuse normale, de la peau, de la rate, du rein, du poumon, des embryons de rats et autres tissus.
Docteur Thomas McCoy a initialement formulé le milieu 5A de McCoy comme modification du milieu de base 5A. Contrairement à d’autres milieux, le McCoy’s 5A contient l’agent réducteur glutathion, le bacto-peptone et un niveau élevé de glucose. Ce produit comprend également l’ajout, par le Dr. Hsu, de sels de Hanks pour une utilisation à l’extérieur d’un incubateur à CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ McCoy’s 5A est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ McCoy’s 5A fabriqué sur notre site situé à Grand Island (12330-031). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le modèle McCoy’s 5A (modifié) de Gibco™ nécessite un ajout de sérum, généralement avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu McCoy’s 5A (modifié) de Gibco™ utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu McCoy 5A (modifié)
Avec additifs Haute teneur en glucose, Glutamine, Bacto-peptone, Rouge de phénol, HEPES
Sans additif Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7 à 7,4
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu 5A (modifié) de McCoy, 500 ml, concentration 1 X, forme liquide, avec teneur élevée en glucose, L-glutamine, Bacto-peptone, rouge de phénol, HEPES, pH de 7 à 7,4, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 285 à 325 mOsm/kg, utilisé pour la cu