Learn More
Gibco™ Milieu MCDB 131, sans glutamine
Code produit 11513407 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11513407 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11513407 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10372019
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu MCDB 131, sans glutamine
Using MCDB 131
MCDB 131 Medium contains many components not found in traditional basal media, such as trace elements, putrescine, adenine, thymidine, and higher levels of some amino acids and vitamins. These additions allow the medium to be supplemented with very low levels of serum or defined components. MCDB 131 Medium contains no proteins or growth factors, and is often supplemented with EGF, hydrocortisone, glutamine, and low levels of Fetal Bovine Serum (FBS). The FBS concentration must be optimized for each cell type. MCDB 131 Medium uses a sodium bicarbonate buffer system (1.176 g/L), and therefore requires a 5–10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Le milieu MCDB 131 a été développé à l’origine par Knedler et Ham en tant que milieu complété de sérum réduit pour la culture de cellules endothéliales microvasculaires humaines (HUVEC). Le milieu MCDB 131 est également utilisé avec d’autres types de cellules, notamment les cellules microvasculaires omentales humaines, les hépatocytes, les myocytes et les cellules de muscles lisses.
Utilisation du MCDB 131
Le milieu MCDB 131 contient de nombreux composants que l’on ne trouve pas dans les milieux de base traditionnels, comme des éléments traces, de la putrescine, de l’adénine, de la thymidine et des niveaux plus élevés de certains amino-acides et de certaines vitamines. Ces suppléments permettent au milieu d’être complété par des niveaux très faibles de sérum ou de composants définis. Le milieu MCDB 131 ne contient ni protéines ni facteurs de croissance, et il est souvent complété par un EGF, de l’hydrocortisone, de la glutamine et de faibles niveaux de sérum de veau fœtal (SVF). La concentration de SVF doit être optimisée pour chaque type de cellule. Le milieu MCDB 131 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (1,176 g / l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Fabrication conforme aux BPFa sur deux sites
Afin de garantir la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous fabriquons le milieu MCDB 131sur deux sites différents : un situé à Grand Island, État de New York, États-Unis, l’autre en Écosse, au Royaume-Uni. Les deux sites sont conformes aux BPFa, certifiés ISO 13485 et homologués par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules endothéliales microvasculaires humaines (HMVEC), cellules microvasculaires omentales humaines, hépatocytes, myocytes, cellules musculaires lisses
Classification cGMP, Chemically-defined, Serum-free
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu MCDB 131
Serum Level Serum-free
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Faible teneur en glucose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES, No Antibiotics
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C (à l’abri de la lumière)
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture Type Culture de cellules de mammifères