Learn More
Sartorius MCDB 153 Moyen (Modifié)
Code produit 31908457 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908457 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908457 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 010591A
 Article restreint
Expédition estimée: 19-04-2027
Il s'agit d'une modification du mélange nutritif F-12 de Ham, conçu pour la croissance de types cellulaires non transformés dans une formulation sans sérum.
  • Le milieu contient des compléments qui optimisent la croissance de types cellulaires spécifiques.
  • Le milieu MCDB 153 convient à la culture de kératinocytes épidermiques humains, à la croissance clonale de fibroblastes d’embryons de poulet et aux cellules d’ovaire de hamster chinois utilisant CHO de faibles niveaux de protéine sérique bovine fœtale (FBSP), des oligo-éléments ou aucune protéine sérique.
  • Modifié comme suit :
    • Avec L-glutamine
    • Avec du Phénol Rouge
    • Avec du bicarbonate de sodium
    • Avec le pyruvate de sodium
    • Avec l’hydrocortisone, T3 la testostérone, l’insuline, la transférrine et la sélénite sodique
    • Avec MEM-NEAA
    • Avec du glucose
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Médias de culture cellulaire F-12 de Ham
Quantité 500 mL