Learn More
Lovibond™ Comprimé de chlore MD 100
Code produit 12641705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de détection:
0 à 6 - 0 à 10 mg/l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de détection
12641705 0 à 6 - 0 à 10 mg/l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12641705 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 276000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Tablette de chlore Lovibond MD 100, applications : Tests sur le terrain, en laboratoire ou dans une usine, gamme de détection : 0-6 à 0-10 mg/l, type d’écran : LCD, type de solution de remplissage : Réactif
Spécification
Type Comprimé de chlore MD 100
Gamme de détection 0 à 6 - 0 à 10 mg/l
Type d’affichage LCD
Type de solution de remplissage Réactif
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 40°C
À utiliser avec (application) Tests sur le terrain, en laboratoire ou dans une salle de plantes
Comprend 4 micro piles (AAA), 3 flacons ronds (verre) avec couvercles, réactifs en comprimés et / ou réactifs liquides, fiche de garantie, certificat (COC), manuel d’instructions
Garantie 5 ou 10 ans
Longueur (métrique) 155 mm
Largeur (métrique) 75 mm