Learn More
Notrax Rampe de sécurité femelle MD Ramp System™ pour série Cushion Ease™
Code produit 17772198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17772198 Jaune 1 pièce
17762198 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17772198 Fournisseur Notrax Code fournisseur 551F0003YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.59€
    19.65€ / 1 pièces
    Économisez 5.94€
    23% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Système de rampe de sécurité en biseau amovible pour des installations de tapis personnalisées afin d’éviter tout trébuchement. Compatible avec les tapis modulaires Notrax™ Cushion Ease™ et les tapis personnalisés Notrax™ Safety Stance&t
  • Nitrile MD Ramp System™ compatible avec CuchionEase™ et SafetyStance™ Custom
  • Disponible en noir, rouge, orange et jaune
Spécification
Couleur Jaune
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 5 cm