Learn More
Notrax Rampe de sécurité mâle MD Ramp System™ pour série Cushion Ease™
Code produit 17782198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
91 cm
152 cm
Couleur:
Jaune
Noir
Orange
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Couleur unitSize
17782198 91 cm Noir 1 pièce
17792198 91 cm Orange 1 pièce
17702208 91 cm Jaune 1 pièce
17712208 152 cm Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17782198 Fournisseur Notrax Code fournisseur 551M0003BL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système de rampe de sécurité en biseau amovible pour des installations de tapis personnalisées afin d’éviter tout trébuchement. Compatible avec les tapis modulaires Notrax™ Cushion Ease™ et les tapis personnalisés Notrax™ Safety Stance&t
  • Nitrile MD Ramp System™ compatible avec CuchionEase™ et SafetyStance™ Custom
  • Disponible en noir, rouge, orange et jaune
Spécification
Couleur Noir
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 5 cm