Learn More
Notrax Rampe de sécurité mâle MD Ramp System™ pour série Cushion Ease™
Code produit 17792198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
91 cm
152 cm
Couleur:
Jaune
Noir
Orange
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Couleur Conditionnement
17792198 91 cm Orange 1 pièce
17782198 91 cm Noir 1 pièce
17702208 91 cm Jaune 1 pièce
17712208 152 cm Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17792198 Fournisseur Notrax Code fournisseur 551M0003OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.60€
    19.65€ / 1 pièces
    Économisez 4.95€
    20% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Système de rampe de sécurité en biseau amovible pour des installations de tapis personnalisées afin d’éviter tout trébuchement. Compatible avec les tapis modulaires Notrax™ Cushion Ease™ et les tapis personnalisés Notrax™ Safety Stance&t
  • Nitrile MD Ramp System™ compatible avec CuchionEase™ et SafetyStance™ Custom
  • Disponible en noir, rouge, orange et jaune
Spécification
Couleur Orange
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 5 cm