Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane sans huile MD 1C
GREENER_CHOICE
Code produit 10045821 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
CEE
Débit:
25 L/min
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Ampérage:
0,8 A
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Débit Alimentation électrique Ampérage unitSize
10045821 CEE 25 L/min 230 V, 50/60 Hz 0,8 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10045821 Fournisseur BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Code fournisseur 20696600
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un excellent choix pour l’évaporation rotative et d’autres applications de laboratoire
Convient aux évaporateurs rotatifs de paillasse et suffisamment puissant pour obtenir d’excellents résultats avec des solvants à point d’ébullition élevé
  • Très peu d’entretien, pas de changements d’huile, pas de brouillard d’huile
  • Aspiration ultime de 1,5 Torr ; capacité d'air libre de 25 litres par minute
  • Résistance à la corrosion
  • Avec un ballast à gaz intégré pour une performance uniforme de la pompe avec les vapeurs condensées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,5 Torr (2 mbar)
Puissance (CV) 0.08 hp
Poids à l’expédition (impériale) 18.96 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 8.6 kg
Ampérage 0,8 A
Comprend Pompe montée et prête à l'emploi avec manuel
Régime moteur 1500 à 1800
Certifications/Conformité CE
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 338 x 142 x 223 mm
Matériau Boîtier en PTFE, tête de pompe en ETFE, membrane en PTFE, tubulure en PTFE, vanne en FFKM
Modèle MD 1C
Niveau sonore 41 dBA
Type de prise CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 15.2 lb
Poids (métrique) 6.9 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 25 L/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 8,8 in
Hauteur totale (métrique) 17.5 cm
Longueur totale (impériale) 13,3 in
Longueur totale (métrique) 31.6 cm
Largeur totale (impériale) 5,6 in
Largeur totale (métrique) 14.2 cm
Type de pompe Pompe à membrane chimique
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 4
Température (impériale) min. 50°F
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V