Learn More
Lovibond™ Kit de photomètre MD200 2-en-1 pour cuivre et pH
Code produit 12671715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Photomètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12671715 Photomètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12671715 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 2872102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    631.03€ / 1 pièces
    Économisez 83.97€
    11% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le kit de photomètre MD200 2-en-1 pour cuivre et pH avec réactifs en comprimé inclut des réactifs en comprimés, 3 flacons ronds avec couvercle, une mallette de transport, des piles et un manuel d’instructions
polyvalent, compact et combinaison de filtres d’interférence de haute qualité avec des LED stables à long terme comme sources lumineuses dans une optique de haute précision, ce qui donne des résultats précis à tout moment.
Utilisation polyvalente
Le photomètre MD 200 peut être utilisé dans presque tous les domaines de l’analyse de l’eau.
Entretien précis et faible
L’optique de haute précision, qui, en plus des LED stables à long terme comme sources lumineuses, offre également des filtres d’interférence de haute qualité et garantit des résultats de mesure précis et reproductibles. De plus, ces composants minimisent l’entretien du photomètre.
Conviviale
Les appareils impressionnent par leur simplicité d’utilisation, leur conception ergonomique et leurs dimensions compactes, ce qui facilite et rendent plus sûre la manipulation des appareils.
Réactifs
Utilisez des comprimés de réactifs Lovibond™ stables à long terme (durabilité minimale garantie de 5 à 10 ans) ou des réactifs liquides Lovibond™.
Spécification
Type de produit Photomètre
Type d’affichage LCD
À utiliser avec (application) Mesure du chlore, cuivre, pH, acide cyanurique M-alcalinité et fer dans une solution aqueuse. Soln.