Learn More
Lovibond™ Kit de photomètre MD200 3-en-1 pour pH chlore et brome
Description
polyvalent, compact et combinaison de filtres d’interférence de haute qualité avec des LED stables à long terme comme sources lumineuses dans une optique de haute précision, ce qui donne des résultats précis à tout moment.
Utilisation polyvalente
Le photomètre MD 200 peut être utilisé dans presque tous les domaines de l’analyse de l’eau.
Entretien précis et faible
L’optique de haute précision, qui, en plus des LED stables à long terme comme sources lumineuses, offre également des filtres d’interférence de haute qualité et garantit des résultats de mesure précis et reproductibles. De plus, ces composants minimisent l’entretien du photomètre.
Conviviale
Les appareils impressionnent par leur simplicité d’utilisation, leur conception ergonomique et leurs dimensions compactes, ce qui facilite et rendent plus sûre la manipulation des appareils.
Réactifs
Utilisez des comprimés de réactifs Lovibond™ stables à long terme (durabilité minimale garantie de 5 à 10 ans) ou des réactifs liquides Lovibond™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Photomètre |
| Type d’affichage | LCD |
| À utiliser avec (application) | Mesure du pH du chlore et du brome de solution aqueuse. Soln. |