Learn More
Lovibond™ Kit de photomètre MD200 3-en-1 pour pH chlore et alcalinité M avec réactifs liquides
Code produit 12641725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Photomètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12641725 Photomètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12641725 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 2889302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.41€
    720.40€ / 1 pièces
    Économisez 117.01€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comprend les réactifs liquides et en comprimés, 3 flacons ronds avec couvercles, une mallette de transport, des piles et un manuel d’instructions
Polyvalent, compact et : Le photomètre de paillasse MD 200 associe des filtres d’interférence de haute qualité à des LED stables à long terme comme sources lumineuses dans une optique de haute précision. Le résultat : des mesures précises à tout moment, peu importe où vous l’utilisez.
Utilisation polyvalente
Le photomètre MD 200 peut être utilisé dans presque tous les domaines de l’analyse de l’eau.
Entretien précis et faible
L’optique de haute précision, qui, en plus des LED stables à long terme comme sources lumineuses, offre également des filtres d’interférence de haute qualité et garantit des résultats de mesure précis et reproductibles. De plus, ces composants minimisent l’entretien du photomètre.
Conviviale
Les appareils impressionnent par leur simplicité d’utilisation, leur conception ergonomique et leurs dimensions compactes, ce qui facilite et rendent plus sûre la manipulation des appareils.
Réactifs
Utilisez des comprimés de réactifs Lovibond™ stables à long terme (durabilité minimale garantie de 5 à 10 ans) ou des réactifs liquides Lovibond™.
Spécification
Type de produit Photomètre
Type d’affichage LCD
À utiliser avec (application) Mesure du PH chlore et de l’alcalinité M dans une solution aqueuse. Soln.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PHOTOMETRE MD200 CL - PH - TA en malette
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, butan-2-ol, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate,