Learn More
Lovibond™ Préparation de la DCO MD200 avec réactifs
Code produit 12661735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Photomètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12661735 Photomètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12661735 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 2892602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00€
    1796.80€ / 1 pièces
    Économisez 278.20€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La configuration DCO MD200 avec réactifs comprend le photomètre DCO MD200 RD125, le support pour tubes de réacteur et les réactifs
Les configurations COD Lovibond™ permettent des tests d’eau très sensibles et précis avec un minimum d’effort. Elles mesurent la concentration de ST-DCO par détection photométrique en utilisant une relation linéaire entre l’absorbance et la concentration. Après avoir ajouté l’échantillon dans un tube à essai DCO Lovibond™ (LR, MR selon ISO 15705:2002), Il est chauffé dans le réacteur pendant deux heures à 150°C puis analysé dans le photomètre. Les configurations de DCO comprennent le photomètre, 25 tubes à essai pour chacune des deux plages de mesure inférieures, un réacteur pour la digestion des échantillons et un support de flacons.
Les configurations de DCO Lovibond™ permettent des tests d’eau très sensibles et précis avec un minimum d’effort. Elles mesurent la concentration de ST-DCO par détection photométrique en utilisant une relation linéaire entre l’absorbance et la concentration.
Après avoir ajouté l’échantillon dans un tube à essai DCO Lovibond™ (LR, MR selon ISO 15705:2002), il est chauffé dans le réacteur pendant deux heures à 150°C, puis analysé dans le photomètre.
Les configurations de DCO comprennent le photomètre, 25 tubes à essai pour chacune des deux plages de mesure inférieures, un réacteur pour la digestion des échantillons et un support de flacons.
Spécification
Type de produit Photomètre
Type d’affichage LCD
À utiliser avec (application) COD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MD200 Cod vario photometer, complete
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate