Learn More
Invitrogen™ Kit MDC (CCL22) de souris Simplex ProcartaPlex™
Code produit 17887250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17887250 96 dosages 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17887250 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX01026072901
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le kit MDC (CCL22) de souris Simplex ProcartaPlex mesure la protéine MDC (CCL22) et est conçu pour être combiné à d’autres kits Simplex afin que les utilisateurs puissent créer leur propre panel multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection / quantification des protéines.
  • Le kit MDC (CCL22) de souris Simplex ProcartaPlex mesure la protéine MDC (CCL22)
  • Il est conçu pour être combinable avec d’autres kits Simplex afin que les utilisateurs puissent créer leur propre panel multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection / quantification des protéines
  • Lors de l’association de plusieurs kits Simplex (c.-à-d., lorsque vous n’utilisez pas de panneau multiplex préconfiguré), un seul kit de tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque de dosage, quelle que soit la taille du plex
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
  • Les immunodosages ProcartaPlex sont basés sur les principes d’un ELISA sandwich
  • Ils utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage de plusieurs analytes) pour la détection et la quantification simultanées de 80 cibles protéiques maximum dans un seul échantillon à partir de plasma, de sérum, de surnageants de culture cellulaire et d’autres liquides corporels
  • Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent jusqu’à 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50 µl de surnageant de culture cellulaire
  • Les résultats analysés peuvent être obtenus en quatre heures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit simplex
Quantité 96 dosages
Espèces Souris
Combinability Combinable
Type de microbilles Magnétique
Zone des microbilles MDC (CCL22) [63]
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Voir le certificat d’analyse
Format Kit simplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Expression Ligand chimiokine à motif C-C 22
Alias de gène A-152E5.1, ABCD-1, DC/B-CK, DCBCK, SCYA22, STCP-1
Identification génétique (Entrez) 20299
Symbole de gène(s) CCL22
Coefficient de variation inter-dosage Moins de 15%
Coefficient de variation intra-dosage Moins de 15 %
Gamme de produits ProcartaPlex
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire, Plasma, Cell Culture Supernatants
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 µl
CCS : 50 µl
Synonyme A-152E5.1, ABCD-1, DC/B-CK, DCBCK, SCYA22, STCP-1
Contenu et stockage • 1 flacon de microbilles de capture (50X)
• 1 flacon d’anticorps de détection biotinylé (50X)
• 2 flacons de mélange étalon de souris (lyophilisé)
Conserver à 2–8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology