Learn More
MDK83190, MedChemExpress
Code produit 16497548
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16497548 10 mg 10mg
16427496 100 mg -
16413577 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16497548 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18633
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress MDK83190 is a potent apoptosis activator, induces Apaf-1 oligomerization, increases procaspase-9 processing and subsequent caspase-3 activation in a cyto c-dependent Manner.
MDK83190 is a potent apoptosis activator, induces Apaf-1 oligomerization, increases procaspase-9 processing and subsequent caspase-3 activation in a cyto c-dependent Manner.
Spécification
Nom chimique ou matériau MDK83190
Forme physique Solid
CAS 79183-19-0
Couleur Orange
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H9Cl2NO2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 46 mg/mL (150.26 mM)
SMILES O=C1N(CC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C3=C(C=CC=C3)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 306.14
Poids de la formule 306.14
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research