Learn More
MDL-28170, MedChemExpress
Description
MDL-28170 (Calpain Inhibitor III) is a potent, selective and membrane-permeable cysteine protease inhibitor of calpain that rapidly penetrates the blood-brain barrier following systemic administration. MDL-28170 also block γ-secretase.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MDL-28170 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 88191-84-8 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H26N2O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Calpain Inhibitor III |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 30 mg/mL (78.44 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Afficher plus |