Learn More
MDR-1339, MedChemExpress
Code produit 16496078
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496078 10 mg
16482217 50 mg
16466476 100 mg
16463426 25 mg
16438687 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16496078 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14503
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
MedChemExpress MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.
MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau MDR-1339
CAS 1018946-38-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22O4
Quantité 10 mg
Synonyme DWK-1339
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (153.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCCC1=CC=C(OC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C3)C3=C1
Poids moléculaire (g/mol) 326.39
Poids de la formule 326.39
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration