Learn More
Gibco™ Ensemble de réactifs de dosage pour le transport vésiculaire MDR1
Code produit 10518760 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 dosages
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10518760 100 dosages
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10518760 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur GM3030
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
The MDR1 Vesicular Transport Assay Reagent Set is a ready-to-use kit containing all reagents needed for vesicular transport assay except for the vesicles themselves.
The MDR1 Vesicular Transport Assay Reagent Set is a ready-to-use kit containing all reagents needed for vesicular transport assay except for the vesicles themselves. The reagent set can be used for vesicular transport assay using radioisotope-labeled or non-labeled compound. This kit has enough material to perform 100 vesicular transport assays.
Le kit de réactifs de dosage de transport vésiculaire MDR1 est prêt à l’emploi ; il contient tous les réactifs nécessaires pour L'essai de transport vésiculaire, à l’exception des vésicules elles-mêmes. Le kit de réactifs peut être utilisé pour L'essai du transport vésiculaire à l’aide d’un composé marqué par des radio-isotopes ou non marqué. Ce kit contient suffisamment de matériau pour effectuer 100 dosages de transport vésiculaire.
Utiliser le réactif de dosage de transport vésiculaire MDR1 pour :
• Examinez les interactions avec les transporteurs de vos médicaments candidats
• Évaluez la possibilité des interactions médicamenteuses impliquant des transporteurs
• Obtenez des résultats de haute qualité grâce à un grand rapport signal/bruit
Concept lié aux vésicules de transporteurs ABC
Les vésicules de transporteurs ABC sont des réactifs efficaces et faciles à utiliser pour l’évaluation précoce d’un substrat de médicament candidat et d’un potentiel d’interaction médicamenteuse. Alors que les transporteurs ABC médient généralement l’exportation de substrats hors des cellules, les transporteurs exprimés sur ces vésicules inversées importent des substrats dans les vésicules. Par conséquent, il est possible d’évaluer quantitativement l’activité de transport de votre composé en déterminant la quantité incorporée dans les vésicules.
Résultats clairs et fiables
Préparées à partir de cellules Sf9 conçues pour surexprimer des transporteurs ABC, ces vésicules “inversées” fournissent des niveaux élevés d’activité de transporteur avec un faible fond, vous fournissant un signal clair si votre composé est un substrat ou un inhibiteur d’un transporteur d’efflux spécifique.
Compatibilité des kits
Notre kit de réactif de dosage de transport vésiculaire MDR1 est conçu pour être utilisé avec les vésicules MDR1. Les 100 dosages de transport vésiculaire pouvant être réalisés avec ce kit nécessitent deux produits de vésicules MDR1.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Réactifs A, B, C et D : −20°C
Réactifs E et F : Température ambiante
Description Ensemble de réactifs d’essai pour le transport vésiculaire MDR1, 100 dosages, congelés, flacon, kit prêt à l’emploi, obtenez des résultats de haute qualité avec un grand rapport signal/bruit, température de conservation de –20°C, condition d’expédition de glace sèche
À utiliser avec (application) Pharma et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations, recherche et développement pharmaceutique, dosages ADME / Tox à base de cible, dosages ADME biochimiques, dosages ADME d’inhibition du cytochrome P450
Comprend Tampon A : Tampon de réaction (6 ml x 1 flacon) : 50mM de MOPS-Tris, 70mM de KCl, 7,5mM de MgCl2, tampon B : tampon d’arrêt et de lavage 10X (20 ml x 1 flacon) -400mM de MOPS-Tris, 700 mM de KCl, réactif C : 10mM de solution de MgATP (1,1 ml x 2 flacons), réactif D : 10mM de solution de MgAMP (1,1 ml x 2 flacons), réactif E : 10 % (p/v) de solution SDS (13 ml x 1 flacon), réactif F : solution 0,1N H2SO4 solution (11 ml x 1 flacon)
Quantité 100 dosages
Conditions d’expédition Glace carbonique
Type Ensemble de réactifs de dosage du transport vésiculaire