Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Peinture indicatrice de température à changements multiples
Product Code. 11781199
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Orange
Rose
Vert
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
11781199 Orange 1 pièce
11741199 Rose 1 pièce
11771199 Vert 1 pièce
11761199 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11781199 Supplier Thermographic Measurements Ltd Supplier No. IPSC550THE250ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    95.82€ / 1 pièces
    Économisez 12.18€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Peinture à température temporisée à changements multiples indiquant le niveau de changement
  • Peinture à température temporisée
  • À base de solvants
  • Aucune couche primaire nécessaire sur la plupart des surfaces
  • Couleur résistante à la lumière directe du soleil
  • Temps de réponse court
  • Des performances supérieures dans des environnements normaux et hostiles
  • Idéal pour les relevés thermiques
  • Des contrastes de couleurs clairs et forts
  • Résistant à l’huile, à la vapeur et à l’eau
  • Aucun additif requis
  • Specifications
    Type de produit Peinture pour température temporisée (550°C)
    À utiliser avec (application) Peinture à changement de couleur indiquant l'exposition à la chaleur
    Certifications/Conformité ISO 9001
    Couleur Orange
    Capacité (métrique) 250 ml
    À utiliser avec (équipement) cuves isolées, composants de moteurs, cartographie thermique des équipements