Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Indicateur de température encapsulé
Code produit 11770909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
110°C
121°C
127°C
138°C
154°C
160°C
166°C
171°C
177°C
182°C
188°C
204°C
216°C
224°C
232°C
241°C
254°C
40°C
49°C
54°C
60°C
65°C
71°C
77°C
88°C
93°C
Conditionnement:
50 pièces
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11770909 40°C 50 pièces
11710919 49°C 50 pièces
11720919 54°C 50 pièces
11730919 60°C 50 pièces
11740919 65°C -
11750919 71°C 50 pièces
11760919 77°C 50 pièces
11790919 93°C -
11780919 88°C 50 pièces
11720929 110°C 50 pièces
11740929 121°C 50 pièces
11750929 127°C -
11700939 154°C 50 pièces
11770929 138°C 50 pièces
11710939 160°C 50 pièces
11720939 166°C 50 pièces
11730939 171°C 50 pièces
11740939 177°C 50 pièces
11760939 188°C 50 pièces
11790939 204°C 50 pièces
11710949 216°C 50 pièces
11720949 224°C 50 pièces
11740949 241°C 50 pièces
11730949 232°C 50 pièces
11760949 254°C 50 pièces
11750939 182°C 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Code produit 11770909 Fournisseur Thermographic Measurements Ltd Code fournisseur M01ETHE040D01P1
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indicateur de seuil à usage unique et irréversible, signale la température la plus élevée atteinte
  • Réponse immédiate
  • Record permanent de la température la plus élevée atteinte
  • Résistant à l'huile, à l'eau et à la vapeur
  • Peu coûteux et facile à utiliser
  • Auto-adhésif
  • Spécification
    Certifications/Conformité ISO 9001
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Applications pour la recherche en laboratoire, les services médicaux, l'instrumentation, l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie des plastiques et l'industrie alimentaire.
    Hauteur (impériale) 0,51 in
    Hauteur (métrique) 13 mm
    Plage d’humidité 40 à 60 %
    Longueur (métrique) 12 mm
    Matériau Film de polyester, Adhésif acrylique
    Durée de mesure 2 à 5 secondes
    Modèle Thermax Indicateur de température encapsulé 40 °C (104 °F)
    Remplissage du thermomètre Technologie de fonte de cire
    Poids (métrique) 9 g
    Type de produit Indicateur de température irréversible
    Longueur (impériale) 0,47 in
    Description Thermax Indicateur de température encapsulé 40 °C (104 °F)
    Température max. (impériale) 104°F
    Température max. (métrique) 40°C
    Température (impériale) min. 104 °F
    Température min. (métrique) 40°C
    Plage de températures (impériale) 104 °F
    Plage de températures (métrique) 40°C
    Calibrated Oui
    À utiliser avec (équipement) Équipements électriques, pompes, systèmes de freinage, pompes à eau, équipements aéronautiques, équipements militaires
    Précision ±1°C
    Subdivision Température unique
    Balance Double°C (°F)