Learn More
SI Analytics™ Récipient de mesure et de stockage
Code produit 10326674 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Électrodes de 12 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10326674 Électrodes de 12 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10326674 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285123170
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
La cuve de mesure et de stockage de SI Analytics™ est un récipient en plastique à anneau de compression étanche et fixation à baïonnette pour électrodes de 12 mm de diamètre.
  • Récipient en plastique
  • comprend un anneau de compression étanche et une fixation à baïonnette
  • Convient aux électrodes de 12 mm de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Électrodes de 12 mm de diamètre
Type Récipient de mesure et de stockage
Comprend Anneau de compression, joint d’étanchéité et fixation à baïonnette