Learn More
Hirschmann™ Flacon de mesure de classe A avec règlement de pré-emballage
Description
- Classe A
- Conformément aux règles du règlement de pré-emballage
- Certifié conforme
- Graduation bleue
- Non rodé, avec bord
- Échelle imprimée sur le col pour une identification simple et rapide de l’écart de la valeur réelle par rapport à la valeur normale
- Étalonné pour IN
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 700 ml |
| Plage de graduations | 690 à 710 ml |
| Graduations | 1 ml |
| Hauteur (métrique) | 290 mm |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |