Learn More
Buerkle™ Bidon de mesure industriel avec poignée fermée
Code produit 16606563 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16606563 5 000 ml 1 pièce
16696553 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16606563 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 72045000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.20€
    17.40€ / 1 pièces
    Économisez 0.80€
    4% de réduction
En stock
Bécher gradué en polypropylène léger et pratique adapté pour les applications industrielles.
Le bécher gradué possède deux échelles de mesure, en relief transparent et en lettrage bleu. Avec poignée ergonomique, disponible en modèle fermé pour une stabilité renforcée ou avec poignée ouverte permettant un empilage pour économiser de l’espace. Le bécher gradué est en polypropylène et est donc très résistant aux acides, bases et produits chimiques.
  • PP, transparent
  • Avec graduation en relief imprimée en bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 5 000 ml
Capacité (impériale) 169.07 oz.
Hauteur (métrique) 257 mm
Diamètre (métrique) 203 mm
Hauteur (impériale) 10.12 in.
Type de produit Industrial Measuring Jug