Description
Le bécher gradué possède deux échelles de mesure, en relief transparent et en lettrage bleu. Avec poignée ergonomique, disponible en modèle fermé pour une stabilité renforcée ou avec poignée ouverte permettant un empilage pour économiser de l’espace. Le bécher gradué est en polypropylène et est donc très résistant aux acides, bases et produits chimiques.
- PP, transparent
- Avec graduation en relief imprimée en bleu
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Capacité (impériale) | 33.81 oz. |
| Hauteur (métrique) | 165 mm |
| Diamètre (métrique) | 117 mm |
| Hauteur (impériale) | 6.50 in. |
| Type de produit | Industrial Measuring Jug |