Learn More
Buerkle™ Bidon de mesure industriel avec poignée fermée
Code produit 17555925 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17555925 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17555925 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 72040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.06€
    3.83€ / 1 pièces
    Économisez 0.23€
    5% de réduction
En stock
Bidon de mesure en polypropylène léger et pratique adapté pour les applications industrielles. Le bidon de mesure possède deux échelles de mesure, en relief transparent et en lettrage bleu. Avec poignée ergonomique, disponible en conception fermée pour une stabilité spéciale ou avec poignée ouverte pour permettre l’empilage et économiser de l’espace.
  • Transparence aux PP
  • Avec graduation en relief imprimée en bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16.91 oz.
Hauteur (métrique) 135 mm
Diamètre (impériale) 3.62 in.
Diamètre (métrique) 90 mm
Hauteur (impériale) 5.31 in.
Type de produit Measuring Jug