Learn More
SI Analytics™ Support de mesure AVS™/HT
Code produit 10365491 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-80°C à +200°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
10365491 -80°C à +200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10365491 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285410954
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le support de mesure SI Analytics™ AVS™/HT est conçu pour être utilisé à des températures élevées allant jusqu’à 200°C.
  • Fabriqué en aluminium anodisé
  • Peut résister à des températures allant jusqu’à 200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support de mesure AVS/SHT
Plage de températures (métrique) -80°C à +200°C