Learn More
WTW™ Récipient de mesure
Code produit 10223871
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10223871 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10223871 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 209510
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
WTW offre une grande variété de flacons de mesure et de récipients de mesure avec adaptateurs pour mesurer le BSB, la respiration du sol, la dégradabilité selon les normes de l’OCDE 301F, les tests de fermentation, le biogaz et bien plus encore. Ils ont tous été testés dans leurs applications respectives et prennent donc en charge des mesures précises.
Flacon de mesure de rechange 1000mL, sans accessoire, Pour OxiTop™ Control, Kit pour respiration des sols (aérobie) avec, 6 unités de mesure complètes composées de 6 têtes OxiTop™ C, 6 flacons, échantillon (6403F) 6 adaptateurs , clips
• Godetcaoutchouc et bêcher (50mL) et accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (métrique) 1000 mL
À utiliser avec (équipement) Respirométrie