Learn More
Mebendazole, MedChemExpress
Code produit 16401709
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16401709 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16401709 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17595
MedChemExpress Mebendazole is a highly effective, broad-spectrum antihelmintic indicated for the treatment of nematode infestations; has been found as a hedgehog inhibitor.
Mebendazole is a highly effective, broad-spectrum antihelmintic indicated for the treatment of nematode infestations
Spécification
Nom chimique ou matériau Mebendazole
CAS 31431-39-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H13N3O3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : 4.17 mg/mL (14.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1
Poids moléculaire (g/mol) 295.29
Poids de la formule 295.29
Pourcentage de pureté 99.34%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation