Learn More
Mébendazole, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15723447 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15723447 5 g 5g
15733447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15723447 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 101720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    28.65€ / 5g
    Économisez 3.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 31431-39-7 | C16H13N3O3 | 295.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31431-39-7
Formule moléculaire C16H13N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 295.30
Numéro MDL MFCD00057872
Clé InChI OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mebendazole, vermox, telmin, mebenvet, pantelmin, vermirax, mebenoazole, ovitelmin, bantenol, mebutar
CID PubChem 4030
ChEBI CHEBI:6704
Nom IUPAC Méthyle N-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Mebendazole
Point de fusion 287.0°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in dmso, insoluble in alcohols
Poids de la formule 295.29
compliance-icons
Identifiant produit
  • Mebendazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mebendazole