Specifications
| Nom chimique ou matériau | Mebendazole |
| Point de fusion | 287.0°C |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in dmso, insoluble in alcohols |
| Poids de la formule | 295.29 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Mebendazole
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Mebendazole