Learn More
Lonza™ MEBM™ Milieu basal de croissance des cellules épithéliales mammaires, sans rouge de phénol
Code produit 11695430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11695430 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11695430 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur CC3153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00€
    445.52€ / 1 pièces
    Économisez 116.48€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Milieu basal utilisable avec un kit de CC-4136 (milieu de croissance pour cellules épithéliales mammaires). SingleQuots™ Suppléments et facteurs de croissance).
  • Milieu de base.
  • Sans rouge de phénol
  • Peut être utilisé avec 1 kit de CC-4136 (milieu de croissance pour cellules épithéliales mammaires). SingleQuots™ Compléments alimentaires et facteurs de croissance.
  • Optimisé pour la croissance des cellules épithéliales mammaires dans un environnement sans sérum.
  • Ce système de milieu a été référencé dans plus de 130 publications uniques, principalement axées sur la recherche sur le cancer du sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Type de produit Milieu de base
Sans additif Sans rouge de phénol
Quantité 500 ml
pH 7,25 à 7,65
Couleur Transparent
Contenu et stockage Conserver à l'abri de la lumière entre 2 et 8 °C