Learn More
Tocris Bioscience™ Mecamylamine hydrochloride
Code produit 30001456
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001456 10 mg 10mg
30001333 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001456 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2843/10
Non-competitive nAChR antagonist
Non-competitive nicotinic acetylcholine receptor antagonist. Displays antidepressant-like effects in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110691-49-1
Formule moléculaire C11H22ClN
Spécification
Nom chimique ou matériau (1 R,2 S,4 S)-rel-N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1 ]heptan-2-amine hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 203.75
Pureté >98%
Poids moléculaire 203.754