Learn More
BICASA Paillasse murale série MECC
Code produit 17487383 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
900 x 1 200 x 880 / 2 100 mm
900 x 1 200 x 880 / 930 mm
900 x 1 500 x 880 / 2 100 mm
900 x 1 500 x 880 / 930 mm
900 x 1 800 x 880 / 2 100 mm
900 x 1 800 x 880 / 930 mm
900 x 900 x 880 / 2100 mm
900 x 900 x 880 / 930 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) unitSize
17487383 900 x 900 x 880 / 930 mm 1 pièce
17497383 900 x 900 x 880 / 2100 mm 1 pièce
17407393 900 x 1 200 x 880 / 930 mm 1 pièce
17417393 900 x 1 200 x 880 / 2 100 mm 1 pièce
17427393 900 x 1 500 x 880 / 930 mm 1 pièce
17437393 900 x 1 500 x 880 / 2 100 mm 1 pièce
17447393 900 x 1 800 x 880 / 930 mm 1 pièce
17457393 900 x 1 800 x 880 / 2 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17487383 Fournisseur BICASA Code fournisseur MB.0900.900.0930.HPL
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Paillasse murale série MECC avec socles latéraux, gaine de service MECC, support latéral de cadre en C et tôle, barre transversale et paillasse HPL.
  • Paillasses de laboratoire série MECC
  • Socles : profilés en aluminium (150 x 25 mm et 150 x 50 mm) avec fentes verticales
  • Gaine de service : châssis en acier modulaire assemblé sur les socles à différentes hauteurs avec des rangées horizontales de panneaux utilitaires
    • Structure de goulotte avec passage pour tuyauterie et câblages
  • Bande de service : bande métallique prépercée à hauteur de paillasse
  • Panneaux utilitaires : couvercle en résine polypropylène (PP) moulé (ignifuge V0 - CEI 60695-11-10 / -20)
  • Stations de travail avec cadre en C : Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
    • Supports de mise à niveau de châssis en acier tubulaire en C - Barres transversales horizontales - Tôles latérales en métal
  • Plans de travail : Unités indépendantes - installées et fixées au-dessus du cadre en C
  • Couleurs :
    • Métal : revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
    • Panneaux MECC utilitaires : Gris argenté (plaque frontale) - Boîtier arrière du panneau électrique ABS : Noir
    • Panneaux de particules ignifuges de 19 mm : Gris clair (2 motifs)
Spécification
Couleur Gris clair
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Certificat EN 13150 TUV
Dimensions (P x L x H) 900 x 900 x 880 / 930 mm
Type de cadre Cadre en C
Avec roulettes Non