Learn More
BICASA Paillasse murale série MECC
Code produit 17497383 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
900 x 1 200 x 880 / 2 100 mm
900 x 1 200 x 880 / 930 mm
900 x 1 500 x 880 / 2 100 mm
900 x 1 500 x 880 / 930 mm
900 x 1 800 x 880 / 2 100 mm
900 x 1 800 x 880 / 930 mm
900 x 900 x 880 / 2100 mm
900 x 900 x 880 / 930 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Conditionnement
17497383 900 x 900 x 880 / 2100 mm 1 pièce
17487383 900 x 900 x 880 / 930 mm 1 pièce
17407393 900 x 1 200 x 880 / 930 mm 1 pièce
17417393 900 x 1 200 x 880 / 2 100 mm 1 pièce
17427393 900 x 1 500 x 880 / 930 mm 1 pièce
17437393 900 x 1 500 x 880 / 2 100 mm 1 pièce
17447393 900 x 1 800 x 880 / 930 mm 1 pièce
17457393 900 x 1 800 x 880 / 2 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17497383 Fournisseur BICASA Code fournisseur MB.0900.900.2100.HPL
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Paillasse murale série MECC avec socles latéraux, gaine de service MECC, support latéral de cadre en C et tôle, barre transversale et paillasse HPL.
  • Paillasses de laboratoire série MECC
  • Socles : profilés en aluminium (150 x 25 mm et 150 x 50 mm) avec fentes verticales
  • Gaine de service : châssis en acier modulaire assemblé sur les socles à différentes hauteurs avec des rangées horizontales de panneaux utilitaires
    • Structure de goulotte avec passage pour tuyauterie et câblages
  • Bande de service : bande métallique prépercée à hauteur de paillasse
  • Panneaux utilitaires : couvercle en résine polypropylène (PP) moulé (ignifuge V0 - CEI 60695-11-10 / -20)
  • Stations de travail avec cadre en C : Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
    • Supports de mise à niveau de châssis en acier tubulaire en C - Barres transversales horizontales - Tôles latérales en métal
  • Plans de travail : Unités indépendantes - installées et fixées au-dessus du cadre en C
  • Couleurs :
    • Métal : revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
    • Panneaux MECC utilitaires : Gris argenté (plaque frontale) - Boîtier arrière du panneau électrique ABS : Noir
    • Panneaux de particules ignifuges de 19 mm : Gris clair (2 motifs)
Spezifikation
Couleur Gris clair
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Certificat EN 13150 TUV
Dimensions (P x L x H) 900 x 900 x 880 / 2100 mm
Type de cadre Cadre en C
Comprend 1 étagère HPL
Avec roulettes Non
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.