Learn More
BICASA Paillasse murale série MECC avec évier
Code produit 17477393 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
900 x 1 200 x 900 / 930 mm
900 x 600 x 900 / 930 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) unitSize
17477393 900 x 600 x 900 / 930 mm 1 pièce
17497393 900 x 1 200 x 900 / 930 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17477393 Fournisseur BICASA Code fournisseur MS.0600.900.930.PP
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La paillasse murale avec évier série MECC est dotée de socles latéraux, d’une gaine de service MECC, d’un support latéral de cadre en C, d’une barre transversale, d’une paillasse avec évier en polypropylène avec 1 bassin, d’un mélangeur d’eau, d’une douch
  • Paillasses de laboratoire série MECC
  • Piédestaux : profil tiré en aluminium (150 x 25 mm et 150 x 50 mm) avec fentes verticales
  • Colonne vertébrale de service : Cadre modulaire en acier assemblé sur les piédestaux à différentes hauteurs avec des panneaux utilitaires en rangées horizontales
    • Structure de goulotte avec passage pour tuyauterie et câblages
  • Bande utilitaire : bande métallique prépercée à hauteur de plan de travail
  • Panneaux utilitaires : Cache en résine de polypropylène PP moulé (V0 retardateur de flamme - IEC 60695-11-10 / -20)
  • Stations de travail avec cadre en C : Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
    • Supports de mise à niveau de châssis en acier tubulaire en C - Barres transversales horizontales - Tôles latérales en métal
  • Plans de travail : Unités indépendantes - installées et fixées au-dessus du C-FRAME
  • Couleurs :
    • Métal : Vernis en poudre en polyuréthane bonderisé en gris clair mat
    • Panneaux MECC utilitaires : Gris argenté (plaque avant) - Panneau électrique ABS Boîte arrière : Noir
    • Panneaux en plaques de particules ignifuges 19 mm : gris clair (2 décoratifs)
  • Prises : Sur tourelle - Revêtement en poudre époxy - couleur gris clair ; Verrouillage sur une multibande ou sur le plan de travail ; avec manchon d’entrée fileté et écrou de verrouillage ; Identification des fluides (poignée selon EN13792:2000)
Veuillez consulter votre équipe de gestion des installations et de conception de projet pour l’installation dans votre bâtiment de laboratoire. L’article est vendu comme un produit autonome, sans installation préalable.
Spécification
Couleur Gris clair
Réglable (hauteur) Non
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions (P x L x H) 900 x 600 x 900 / 930 mm
Type de cadre Cadre en C
Comprend Paillasse avec évier en polypropylène avec bassin, mélangeur d’eau, douche oculaire et panneau perforé