Learn More
Descrizione
- Paillasses de laboratoire série MECC
- Piédestaux : profil tiré en aluminium (150 x 25 mm et 150 x 50 mm) avec fentes verticales
- Colonne vertébrale de service : Cadre modulaire en acier assemblé sur les piédestaux à différentes hauteurs avec des panneaux utilitaires en rangées horizontales
- Structure de goulotte avec passage pour tuyauterie et câblages
- Bande utilitaire : bande métallique prépercée à hauteur de plan de travail
- Panneaux utilitaires : Cache en résine de polypropylène PP moulé (V0 retardateur de flamme - IEC 60695-11-10 / -20)
- Stations de travail avec cadre en C : Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
- Supports de mise à niveau de châssis en acier tubulaire en C - Barres transversales horizontales - Tôles latérales en métal
- Plans de travail : Unités indépendantes - installées et fixées au-dessus du C-FRAME
- Couleurs :
- Métal : Vernis en poudre en polyuréthane bonderisé en gris clair mat
- Panneaux MECC utilitaires : Gris argenté (plaque avant) - Panneau électrique ABS Boîte arrière : Noir
- Panneaux en plaques de particules ignifuges 19 mm : gris clair (2 décoratifs)
- Prises : Revêtement en poudre époxy - couleur gris clair ; Identification des fluides (poignée selon EN13792:2000)
- Étagère porte-réactifs : métal revêtu - porte-à-faux
- Panneau perforé : panneau en plastique (support acrylique)
Veuillez consulter votre équipe de gestion des installations et de conception de projet pour l’installation dans votre bâtiment de laboratoire. L’article est vendu comme un produit autonome, sans installation préalable.
Specifica
Specifica
| Couleur | Gris clair |
| Réglable (hauteur) | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Dimensions (P x L x H) | 900 x 1200 x 900 / 2120 mm |
| Type de cadre | Cadre en C |
| Comprend | 2 étagères de support pour réactif, paillasse avec évier en polypropylène avec bassin, mélangeur d’eau, douche oculaire et panneau perforé |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?