Learn More
Karl Hecht™ Compteur manuel mécanique
Code produit 10338911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Texte affiché:
0 à 9 999
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Texte affiché Conditionnement
10338911 0 à 9 999 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10338911 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 40344010
Expédition estimée: 09-12-2026
Un compteur à quatre chiffres avec bouton pour le comptage manuel.
  • Le contre-pied est maintenu avec l'index au niveau de l'arc.
  • Le compteur est remis à zéro à l'aide du bouton de réinitialisation latéral
  • Compte de 0 à 0000
  • Boîtier en acier chromé
  • Conception ergonomique ; tient confortablement dans la main
Spécification
Type de produit Compteur manuel
Texte affiché 0 à 9 999
Matériau Boîtier en acier chromé
Quantité Chaque