Learn More
TFA Dostmann Chronomètre mécanique
Code produit 16331278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
0 à 30 min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
16331278 0 à 30 min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16331278 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 38.1022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.33€
    90.00€ / 1 pièces
    Économisez 24.33€
    21% de réduction
Expédition estimée: 16-11-2026
Ce chronomètre mécanique en métal est particulièrement robuste et toujours prêt à l'emploi. Le chronomètre se remonte manuellement et fonctionne ensuite pendant 30 minutes maximum. Après l'arrêt, vous pouvez lire le temps au cinquième de seconde près. Un sac de transport et une bandoulière sont inclus.
Ce chronomètre mécanique en métal est particulièrement robuste et toujours prêt à l'emploi. Il est traditionnellement utilisé pour la mesure du temps lors des entraînements ou des compétitions, mais il peut également être utilisé dans de nombreux autres domaines, tels que l'industrie, l'artisanat et les laboratoires. Le chronomètre se remonte manuellement et fonctionne ensuite pendant 30 minutes maximum. Après l'arrêt, vous pouvez lire le temps au cinquième de seconde près. Un sac de transport et une bandoulière sont inclus.
  • Démarrer/arrêter avec la couronne
  • Bouton-poussoir de réinitialisation latérale
  • Délai d'attente possible
  • Mécanisme à remontage
  • 13 joyaux
  • Boîtier en métal chromé
  • Incréments de 1/5 de seconde
  • Avec bandoulière et sac
Spécification
Type de produit Chronomètre analogique
Plage de durée 0 à 30 min
Poids (métrique) 98 g