Learn More
Meclofenamic Acid, TRC
Code produit 30133286
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133286 10 mg 10mg
30136734 25 mg 25mg
30011674 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133286 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM20275010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 644-62-2
Formule moléculaire C14 H11 Cl2 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 296.15
Synonyme Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)- (7CI,8CI), 2-[(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)amino]benzoic acid, Arquel, INF 4668, Meclofenamic acid, Meclophenamic acid, N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)anthranilic acid, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(3-Methyl-2,6-dichlorophenyl)anthranilic acid, NSC 95309, Meclofenamic Acid
Nom IUPAC 2-(2,6-dichloro-3-methylanilino)benzoic acid
SMILES Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Meclofenamic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)
Poids de la formule 295.0167
Pourcentage de pureté >95%