Learn More
Meclofenamic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Meclofenamic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19) |
| Poids de la formule | 295.0167 |
| Pourcentage de pureté | >95% |