Learn More
Meclofenoxate hydrochloride, MedChemExpress
Description
Meclofenoxate hydrochloride, an ester of dimethylethanolamine (DMAE) and 4-chlorophenoxyacetic acid (pCPA), has been shown to improve memory, have a mentally stimulating effect, and improve general cognition.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Meclofenoxate hydrochloride |
| CAS | 3685-84-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H17Cl2NO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.97 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (113.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC=C(OCC(OCCN(C)C)=O)C=C1.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.17 |
| Poids de la formule | 294.17 |
| Afficher plus |