Learn More
Chlorhydrate de méclofenoxate, TRC
Code produit 30137567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137567 5 g 5g
30135124 10 g 10g
17971065 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137567 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2027705G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3685-84-5
Formule moléculaire C12 H16 Cl N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 294.17
Synonyme Acetic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethyl (p-chlorophenoxy)acetate hydrochloride, Acefen, Acephen, Brenal, Cellative, Centrophenoxine, Centrophenoxine hydrochloride, Cerutil, Dimethylaminoethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Dimethylaminoethyl p-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Helfergin, Lucidril, Lucidryl hydrochloride, Marucotol, Meclofenoxate hydrochloride, Meclophenoxate hydrochloride, Methocynal, Proserout
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)éthyle 2-(4-chlorophénoxy)acétate ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Meclofenoxate Hydrochloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 293.0585