Learn More
Mecobalamin-d3, TRC
Code produit 30473420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473420 5 mg 5mg
30468363 50 mg 50mg
30477854 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30473420 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2028025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C63H88D3CoN13O14P
Poids moléculaire (g/mol) 1347.4
Synonyme Methyl-5,6-dimethylbenzimidazolylcobalamin-d3, Methyl Vitamin B12-d3, MeCbl-d3, Algobaz-d3, Hitocobamin-M-d3, Methycobal-d3, Methylcobaz-d3
SMILES ≫O=C(N)CC1(C)C(CCC(N)=O)C2=N/C1=C(C)\C3=NC(C4C(CC(N)=O)C(CCC(NCC(OP([O-])(O[C@H]5[C@@H](O)[C@@H](N6C=[N+]([Co]C([2H])([2H])[2H])C7=C6C=C(C)C(C)=C7)O[C@@H]5CO)=O)C)=O)(C)/C([N-]4)=C(C)/C(C(CCC(N)=O)C/8(C)C)=NC8=C/2)(C)C(CC(N)=O)(C)C3CCC(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mecobalamin-d3
Quantité 5 mg